tert-Butyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430310-1G
APOSPC430310-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430310-1G
tert-Butyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₈F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16990770
Numéro CAS: 1052713-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité