1-(Trifluoroacetyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430312-1G
APOSPC430312-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC430312-1G
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840837
Numéro CAS: 126501-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité