tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430321-1G
APOSPC430321-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430321-1G
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₈F₃NO₂
MW: 253,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054108
Numéro CAS: 1093759-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité