1-Benzyl-3-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidin-4-one hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430324-1G
APOSPC430324-1GEA 568 EUR InStock
APOSPC430324-1G
1-Benzyl-3-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidin-4-one hydrochloride
1-Benzyl-3-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidin-4-one hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₄F₃NO₂·ClH
MW: 321,723 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840353
Numéro CAS: 1198285-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité