1-(Piperidin-4-yl)-1H-indole trifluoroacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430330-1G
APOSPC430330-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430330-1G
1-(Piperidin-4-yl)-1H-indole trifluoroacetate
1-(Piperidin-4-yl)-1H-indole trifluoroacetate
Formule: C₁₃H₁₆N₂·CF₃CO₂H
MW: 314,303 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12912602
Numéro CAS: 1198286-07-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité