3-Fluoropyridine-N-oxide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430345-5G
APOSPC430345-5GEA 263 EUR InStock
APOSPC430345-5G
3-Fluoropyridine-N-oxide
3-Fluoropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095181
Numéro CAS: 695-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité