2,2,2-Trifluoro-N-(3-pyrrolidinyl)acétamide chlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430507-1G
APOSPC430507-1GEA 143 EUR InStock
APOSPC430507-1G
2,2,2-Trifluoro-N-(3-pyrrolidinyl)acétamide chlorhydrate
2,2,2-Trifluoro-N-(3-pyrrolidinyl)acétamide chlorhydrate
Formule: C₆H₉F₃N₂O
MW: 218,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090944
Numéro CAS: 84424-06-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité