4-Acetamido-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430542-100MG
APOSPC430542-100MGEA 337 EUR InStock
APOSPC430542-100MG
4-Acetamido-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-Acetamido-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₇ClFNO₃S
MW: 251,662 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052328
Numéro CAS: 349-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité