N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyridazin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430543-500MG
APOSPC430543-500MGEA 337 EUR InStock
APOSPC430543-500MG
N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyridazin-3-amine
N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyridazin-3-amine
Formule: C₁₁H₉ClFN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07681959
Numéro CAS: 872102-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité