Diethyl 2-((3-cyano-4-fluorophenylamino)methylene)malonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430545-1G
APOSPC430545-1GEA 346 EUR InStock
APOSPC430545-1G
Diethyl 2-((3-cyano-4-fluorophenylamino)methylene)malonate
Diethyl 2-((3-cyano-4-fluorophenylamino)methylene)malonate
Formule: C₁₅H₁₅FN₂O₄
MW: 306,289 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277699
Numéro CAS: 134811-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité