4,5-Difluoroanthranlic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430548-250MG
APOSPC430548-250MGEA 367 EUR InStock
APOSPC430548-250MG
4,5-Difluoroanthranlic acid
4,5-Difluoroanthranlic acid
Formule: C₁₅H₈F₂O₂
MW: 258,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18157739
Numéro CAS: 1258652-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité