(3,9-Diaza-spiro[5.5]undec-3-yl)(2-fluoro-phenyl)methanone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430549-100MG
APOSPC430549-100MGEA 379 EUR InStock
APOSPC430549-100MG
(3,9-Diaza-spiro[5.5]undec-3-yl)(2-fluoro-phenyl)methanone
(3,9-Diaza-spiro[5.5]undec-3-yl)(2-fluoro-phenyl)methanone
Formule: C₁₆H₂₁FN₂O
MW: 276,349 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585279
Numéro CAS: 1206970-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité