5-(4-(1,3-Dioxan-2-yl)-3-fluorophenyl)-2-chloropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430551-250MG
APOSPC430551-250MGEA 389 EUR InStock
APOSPC430551-250MG
5-(4-(1,3-Dioxan-2-yl)-3-fluorophenyl)-2-chloropyridine
5-(4-(1,3-Dioxan-2-yl)-3-fluorophenyl)-2-chloropyridine
Formule: C₁₅H₁₃ClFNO₂
MW: 293,721 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585365
Numéro CAS: 1206969-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité