8'-Fluoro-5'-hydroxy-spiro[cyclohexane-1,4'(1'h)-quinazolin]-2'(3'h)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430564-250MG
APOSPC430564-250MGEA 483 EUR InStock
APOSPC430564-250MG
8'-Fluoro-5'-hydroxy-spiro[cyclohexane-1,4'(1'h)-quinazolin]-2'(3'h)-one
8'-Fluoro-5'-hydroxy-spiro[cyclohexane-1,4'(1'h)-quinazolin]-2'(3'h)-one
Formule: C₁₃H₁₅FN₂O₂
MW: 250,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585364
Numéro CAS: 939768-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité