3-(6-Fluoro-1-oxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430571-250MG
APOSPC430571-250MGEA 504 EUR InStock
APOSPC430571-250MG
3-(6-Fluoro-1-oxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
3-(6-Fluoro-1-oxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
MW: 223,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585265
Numéro CAS: 1206970-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité