6-Fluoro-2-(pyrrolidin-3-yl)isoindolin-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430581-250MG
APOSPC430581-250MGEA 556 EUR InStock
APOSPC430581-250MG
6-Fluoro-2-(pyrrolidin-3-yl)isoindolin-1-one
6-Fluoro-2-(pyrrolidin-3-yl)isoindolin-1-one
Formule: C₁₂H₁₃FN₂O
MW: 220,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585250
Numéro CAS: 1206969-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité