3-(2-Fluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430582-250MG
APOSPC430582-250MGEA 556 EUR InStock
APOSPC430582-250MG
3-(2-Fluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylic acid
3-(2-Fluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈FN₃O₂
MW: 257,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07376996
Numéro CAS: 1206970-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité