N-Succinimidyl trifluoroacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: TFA-NHS, N-(Trifluoroacetoxy)succinimide, Trifluoroacetic acid N-Succinimidyl ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2,2,2-trifluoroacetate
PC430592-1G
APOSPC430592-1GEA 101 EUR InStock
APOSPC430592-1G
N-Succinimidyl trifluoroacetate 95%
N-Succinimidyl trifluoroacetate
Formule: C₆H₄F₃NO₄
MW: 211,10 g/mol
Point de fusion: 176 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00595252
Numéro CAS: 5672-89-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité