2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-6-chloropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430596-500MG
APOSPC430596-500MGEA 598 EUR InStock
APOSPC430596-500MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-6-chloropyridine
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-6-chloropyridine
Formule: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,569 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077489
Numéro CAS: 77145-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité