1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorophenyl-1-(piperidinomethyl)benzen
PC430606-1G
APOSPC430606-1GEA 974 EUR InStock
APOSPC430606-1G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₅BrFN
MW: 272,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14645209
Numéro CAS: 1200131-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité