4-Nitro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4317-5G
APOSPC4317-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC4317-5G
4-Nitro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
4-Nitro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216,12 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075729
Numéro CAS: 320-47-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité