Acide 2-acétamido-5-fluorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4335-250MG
APOSPC4335-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4335-250MG
Acide 2-acétamido-5-fluorobenzoïque
Acide 2-acétamido-5-fluorobenzoïque
Formule: C₉H₈FNO₃
Point de fusion: 168…170 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00973900
Numéro CAS: 49579-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité