2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4367-250MG
APOSPC4367-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSPC4367-250MG
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid 98%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₄F₂O₄
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792417
Numéro CAS: 656-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité