1-(4-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propandione 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4369-1G
APOSPC4369-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC4369-1G
1-(4-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(4-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propandione
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C/0.2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941310
Numéro CAS: 10557-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité