2-Fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
PC4370B-1G
APOSPC4370B-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC4370B-1G
2-Fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarbonitrile
2-Fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarbonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
MW: 219,14 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068210
Numéro CAS: 119584-74-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité