Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride

PC4373F-25G PC4373F-5G PC4373F-100G
APOSPC4373F-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC4373F-25G APOSPC4373F-5G APOSPC4373F-100G
2-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile


Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C
Densité: 1.358 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061279
Numéro CAS: 146070-34-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité