2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4374V-1G
APOSPC4374V-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC4374V-1G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061162
Numéro CAS: 199296-61-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité