Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine

Fournisseur: Apollo Scientific

PC4375-5G
APOSPC4375-5GEA 132 EUR InStock
APOSPC4375-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine


Formule: C₆H₂ClF₄N
Point d'ébullition: 50…55 °C/11mmHg
Point de fusion: 16…20 °C
Densité: 1.524 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191918
Numéro CAS: 72537-17-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité