Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzylique 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol

PC4375F-5G
APOSPC4375F-5GEA 58 EUR InStock
APOSPC4375F-5G
Alcool 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzylique 98%
Alcool 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzylique


Formule: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Point d'ébullition: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070808
Numéro CAS: 197239-49-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité