Galdenr® HT270
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4387K-1KG
APOSPC4387K-1KGEA 648 EUR InStock
APOSPC4387K-1KG
Galdenr® HT270
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: –66 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00748116
Numéro CAS: 69991-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité