Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC4396-1G
APOSPC4396-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4396-1G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine


Formule: C₄H₄F₇N
MW: 199,07 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C
Densité: 1.493 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014817
Numéro CAS: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité