(R)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC440002-250MG
APOSPC440002-250MGEA 0 EUR InStock
APOSPC440002-250MG
(R)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
(R)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
Formule: C₃₂H₁₈F₄O₂
MW: 510,478 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17019237
Numéro CAS: 1706439-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité