2-(4-Fluorophenyl)-3-nitronaphthalene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC440012-100MG
APOSPC440012-100MGEA 1760 EUR InStock
APOSPC440012-100MG
2-(4-Fluorophenyl)-3-nitronaphthalene
2-(4-Fluorophenyl)-3-nitronaphthalene
Formule: C₁₆H₁₀FNO₂
MW: 267,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28154811
Numéro CAS: 1450995-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité