1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC440020-100MG
APOSPC440020-100MGEA 626 EUR InStock
APOSPC440020-100MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
Formule: C₁₄H₁₀FNO₃
MW: 259,233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16350559
Numéro CAS: 140423-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité