2-(4-Fluorophenyl)benzofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC440021-100MG
APOSPC440021-100MGEA 1470 EUR InStock
APOSPC440021-100MG
2-(4-Fluorophenyl)benzofuran
2-(4-Fluorophenyl)benzofuran
Formule: C₁₄H₉FO
MW: 212,219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28154818
Numéro CAS: 69976-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité