2-(4-(Trifluoromethyl)-phenyl)benzofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC440022-100MG
APOSPC440022-100MGEA 1760 EUR InStock
APOSPC440022-100MG
2-(4-(Trifluoromethyl)-phenyl)benzofuran
2-(4-(Trifluoromethyl)-phenyl)benzofuran
Formule: C₁₅H₉F₃O
MW: 262,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28154819
Numéro CAS: 904325-87-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité