Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol

PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 143 EUR InStock
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol


Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171,1300 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094236
Numéro CAS: 503315-74-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité