Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-5-nitroanisole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-methoxynitrobenzene

PC4443-5G PC4443-25G
APOSPC4443-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4443-5G APOSPC4443-25G
2-Fluoro-5-nitroanisole
2-Fluoro-5-nitroanisole


Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Point de fusion: 66…71 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782081
Numéro CAS: 454-16-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité