Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Difluorobiphenyl-4-carboxylic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC4460-1G
APOSPC4460-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC4460-1G
2',4'-Difluorobiphenyl-4-carboxylic acid
2',4'-Difluorobiphenyl-4-carboxylic acid


Formule: C₁₃H₈F₂O₂
MW: 234,2 g/mol
Point de fusion: 245…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 331760-41-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité