3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinaldehyde
PC446013-1G
APOSPC446013-1GEA 231 EUR InStock
APOSPC446013-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₃NO
MW: 209,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153103
Numéro CAS: 175277-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité