Dimethyl{6-[4-(methylhydrazonomethyl)phenyl]-4-trifluoromethylpyridin-2-yl}amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446047-1G
APOSPC446047-1GEA 391 EUR InStock
APOSPC446047-1G
Dimethyl{6-[4-(methylhydrazonomethyl)phenyl]-4-trifluoromethylpyridin-2-yl}amine
Dimethyl{6-[4-(methylhydrazonomethyl)phenyl]-4-trifluoromethylpyridin-2-yl}amine
Formule: C₁₆H₁₇F₃N₄
MW: 322,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384856
Numéro CAS: 1300019-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité