[Methyl(2-trifluoromethylquinazolin-4-yl)amino]acetic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446049-1G
APOSPC446049-1GEA 265 EUR InStock
APOSPC446049-1G
[Methyl(2-trifluoromethylquinazolin-4-yl)amino]acetic acid ethyl ester
[Methyl(2-trifluoromethylquinazolin-4-yl)amino]acetic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₄F₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142795
Numéro CAS: 1208081-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité