1-[4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-phenyl]-ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446057-500MG
APOSPC446057-500MGEA 265 EUR InStock
APOSPC446057-500MG
1-[4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-phenyl]-ethanone
1-[4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-phenyl]-ethanone
Formule: C₁₆H₁₅F₃N₂O
MW: 308,298 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19981356
Numéro CAS: 1311280-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité