2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-5-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446062-100MG
APOSPC446062-100MGEA 201 EUR InStock
APOSPC446062-100MG
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-5-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-5-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₃ClF₃N₃O₂
MW: 347,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20526237
Numéro CAS: 1351479-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité