4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446063-1G
APOSPC446063-1GEA 350 EUR InStock
APOSPC446063-1G
4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid methyl ester
4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid methyl ester
Formule: C₁₆H₁₅F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384852
Numéro CAS: 1299607-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité