3-Nitro-5-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446067-1G
APOSPC446067-1GEA 265 EUR InStock
APOSPC446067-1G
3-Nitro-5-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester
3-Nitro-5-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₈F₃NO₄
MW: 263,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025280
Numéro CAS: 203513-22-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité