2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC446075-1G
APOSPC446075-1GEA 207 EUR InStock
APOSPC446075-1G
2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
Formule: C₉H₈BrFO
MW: 231,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089176
Numéro CAS: 63529-31-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité