N'-[2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-acetyl]-hydrazinecarboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446079-100MG
APOSPC446079-100MGEA 265 EUR InStock
APOSPC446079-100MG
N'-[2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-acetyl]-hydrazinecarboxylic acid ethyl ester
N'-[2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-acetyl]-hydrazinecarboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₁₁ClF₃N₃O₃S
MW: 357,737 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24386178
Numéro CAS: 1431555-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité