2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446083-1G
APOSPC446083-1GEA 308 EUR InStock
APOSPC446083-1G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃BrClF₃O
MW: 287,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185388
Numéro CAS: 1214376-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité