Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(4-Fluorophenyl)-2-methylfuran-3-carboxylic acid 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific

PC446122-1G
APOSPC446122-1GEA 517 EUR InStock
APOSPC446122-1G
5-(4-Fluorophenyl)-2-methylfuran-3-carboxylic acid 95+%
5-(4-Fluorophenyl)-2-methylfuran-3-carboxylic acid


Formule: C₁₂H₉FO₃
MW: 220,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865129
Numéro CAS: 111787-88-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité